Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Vacuum Check Valve and Positive Connector
Évitez toute contre-pression avec les pompes à vide de type aspirateur à l’aide de la valve de contrôle de vide Thermo Scientific™ Nalgene™ avec connecteur de pression.
Marque: Thermo Scientific™ 6120-0010
397.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Évitez la contre-pression grâce aux aspirateurs de type pompes à vide en utilisant la valve de contrôle de vide et le raccord de pression Thermo Scientific™ Nalgene™. Conçus pour être utilisés sur des tubulures d’un diamètre interne de 1/4 po (6,35 mm) à 5/16 po (7,94 mm). Leur fonctionnement est optimal entre 10 et 28 po Hg.
Caractéristiques :- Pour le nettoyage, la conception à deux éléments est facile à démonter
- Le diaphragme en silicone empêche la contre-pression
Remarque :
Ne pas utiliser avec des liquides.
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Valve de contrôle de vide et raccord positif | |
6,35 mm à 7,94 mm | |
0.75 in | |
6 | |
Valve de contrôle de vide, raccord |
1/4 po à 5/16 po | |
HDPE | |
19,05 mm | |
10 po Hg, 28 po Hg |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7295164010 | Certificat de conformité | 31/08/2019 | 6120-0010 |
7235180010 | Certificat de conformité | 19/07/2017 | 6120-0010 |
7200052010-COC | Certificat de conformité | 13/04/2017 | 6120-0010 |
7145958010-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 6120-0010 |
7139144010-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 6120-0010 |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.