Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD Nalgene™ avec bouchon : Stériles, emballés sur plateau Code produit.: 10170563
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD Nalgene™ avec bouchon : Stériles, emballés sur plateau
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10170563
15 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
15 ml
Code produit. 10170563
Marque: Thermo Scientific™ 3420029050
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez de nombreuses applications de remplissage de petit volume grâce à ces flacons de diagnostic conditionnés par plateau avec bouchon.
Effectuez de nombreuses applications de remplissage de petit volume avec les flacons de diagnostic en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Les flacons peuvent être utilisés dans les kits de tests et sont conditionnés dans des plateaux SBS sous film plastique thermorétracté pour une manipulation aisée. Les plateaux peuvent être utilisés comme support pour le chargement de la chaîne de remplissage de la machine. Ils sont fournis assemblés avec des bouchons sans revêtement susceptible de se déformer.
  • Produits dans un environnement contrôlé
  • Incluent des bouchons en polypropylène sans joint d’étanchéité
  • Sans Rnase, ni DNAse (342002-9025)
  • Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
  • Stérile à 10-6  SAL
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés sur plateaux sous film plastique thermorétracté avec bouchons montés.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,5 oz., 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 896
Nb par paquet 112
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 20-415 mm
Certifications/Conformité Produits certifiés : Stériles 10-6 SAL, exempts de RNAse, DNAse, hDNA et de pyrogènes. Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons de diagnostic et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 58 mm
Type de produit Flacon de diagnostic
Hauteur (impériale) 2,28 in
Joint de fermeture Sans joint
Diamètre (métrique) 25 mm
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1426031 Type de certificatCertificat de conformité Date10/04/2025 Catalog Number342002-9050
Numéro de lot1390776 Type de certificatCertificat de conformité Date11/02/2025 Catalog Number342002-9050
Numéro de lot1285337 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number342002-9050
Numéro de lot1326347 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number342002-9050
Numéro de lot1276795 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number342002-9050
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD Nalgene™ avec bouchon : Stériles, emballés sur plateau >