Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PFA Nalgene™
Description
Gérez des températures comprises entre -270 et +250°C grâce à ces béchers Griffin robustes, de forme basse, en PFA Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqués dans une résine PFA (perfluoroalkoxy) résistant aux produits chimiques et dotés d’une conception à parois renforcées, ces béchers sont parfaitement adaptés à une utilisation continue en laboratoire.
- Conception de bec verseur antigouttes unique pour un contrôle précis lors du versement
- Extrêmement résistants à la plupart des produits chimiques, y compris aux acides sulfurique, nitrique, chromique et phosphorique les plus forts — pas de contamination du contenu par des lixiviables
- Autoclavables / PFA
- Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 34 oz |
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin forme basse, PFA 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | polypropylène |
Quantité | 1/sachet ; 4/boîte |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420525 | Certificat de conformité | 29/03/2025 | 1510-1000 |
1408853 | Certificat de conformité | 28/06/2024 | 1510-1000 |
1396539 | Certificat de conformité | 05/12/2023 | 1510-1000 |
1384130 | Certificat de conformité | 01/09/2023 | 1510-1000 |
1378187 | Certificat de conformité | 14/04/2023 | 1510-1000 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.