Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées pharmaceutiques à deux échelles Nalgene™ ; PMP
Les éprouvettes graduées pharmaceutiques en PMP à deux échelles Thermo Scientific™ Nalgene sont transparentes et incassables, et se distinguent par une excellente résistance aux produits chimiques.
265.00€ - 344.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Satisfont les critères de volume et de précision de la norme ASTM E1094. |
---|---|
Matériau | Polyméthylpentène |
Balance | Affichage double échelle en ml et onces |
Nb par paquet | 1 |
Type de produit | Bouteille graduée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12894781
|
Thermo Scientific™
3673-0004 |
125 ml | ± 1,8 ml |
265.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12804791
|
Thermo Scientific™
3673-0008 |
250mL | ± 3.4mL |
344.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10294541
|
Thermo Scientific™
3673-0016 |
500mL | ± 4.8ml |
324.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12824791
|
Thermo Scientific™
3673-0032 |
1000mL | ± 9.0mL |
319.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les éprouvettes graduées pharmaceutiques en PMP à deux échelles Thermo Scientific™ Nalgene sont transparentes et incassables, et se distinguent par une excellente résistance aux produits chimiques.
Plus légères que leurs homologues en verre, protègent contre la casse. Graduées en onces et en millilitres, sans ménisque pour éviter toute confusion lors de la lecture. Conformes aux critères ASTM E1094.
- Ces éprouvettes graduées transparentes et incassables se distinguent par une excellente résistance aux produits chimiques pour une vaste gamme de solutions.
- Plus légères que leurs homologues en verre, protègent contre la casse.
- Graduées en onces et en millilitres : sans ménisque pour éviter toute confusion lors de la lecture.
- Autoclavables (impact négatif sur la précision)
- Graduées
Spécification
Satisfont les critères de volume et de précision de la norme ASTM E1094. | |
Affichage double échelle en ml et onces | |
Bouteille graduée |
Polyméthylpentène | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.