Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées pharmaceutiques à deux échelles Nalgene™ ; PMP
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Les éprouvettes graduées pharmaceutiques en PMP à deux échelles Thermo Scientific™ Nalgene sont transparentes et incassables, et se distinguent par une excellente résistance aux produits chimiques.
Marque: Thermo Scientific™ 3673-0008
330.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Évitez la casse avec les graduations pharmaceutiques PMP à double échelle Thermo Scientific™ Nalgene™ transparentes et incassables Plus légères que le verre, elles offrent une excellente résistance chimique. Elles sont mesurées en onces et en millilitres, sans ménisque pour éviter toute confusion lors de la lecture.
- Conforme à la norme ASTM E1094
- Autoclavable (impact négatif sur la précision)
- Gradué
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
± 3.4mL | |
Affichage double échelle en ml et onces | |
Satisfont les critères de volume et de précision de la norme ASTM E1094. | |
180,3 mm | |
8 oz | |
12 | |
Autoclavables | |
79,8 mm | |
Conique | |
Bouteille graduée |
Hexagonale | |
250mL | |
7,1 po | |
Polyméthylpentène | |
1 | |
8 oz., 250 ml | |
3,14 in | |
Bouteille graduée | |
±3,4 ml | |
Éprouvette graduée en PMP pharmaceutique de 250 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.