Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées pharmaceutiques à deux échelles Nalgene™ ; PMP
Les éprouvettes graduées pharmaceutiques en PMP à deux échelles Thermo Scientific™ Nalgene sont transparentes et incassables, et se distinguent par une excellente résistance aux produits chimiques.
Marque: Thermo Scientific™ 3673-0032
Description
Les éprouvettes graduées pharmaceutiques en PMP à deux échelles Thermo Scientific™ Nalgene sont transparentes et incassables, et se distinguent par une excellente résistance aux produits chimiques.
Plus légères que leurs homologues en verre, protègent contre la casse. Graduées en onces et en millilitres, sans ménisque pour éviter toute confusion lors de la lecture. Conformes aux critères ASTM E1094.
- Conforme à la norme ASTM E1094
- Autoclavable (impact négatif sur la précision)
- Gradué
Spécification
± 9.0mL | |
Affichage double échelle en ml et onces | |
Satisfont les critères de volume et de précision de la norme ASTM E1094. | |
288 mm | |
32 oz | |
6 | |
Autoclavables | |
122,4 mm | |
Conique | |
Bouteille graduée |
Hexagonale | |
1000mL | |
11,34 po | |
Polyméthylpentène | |
1 | |
32 oz., 1000 ml | |
4,82 po | |
Bouteille graduée | |
±4,8 ml | |
Éprouvette graduée en PMP pharmaceutique de 1000 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.