Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées pharmaceutiques à deux échelles Nalgene™ ; PMP
GREENER_CHOICE
Les éprouvettes graduées pharmaceutiques en PMP à deux échelles Thermo Scientific™ Nalgene sont transparentes et incassables, et se distinguent par une excellente résistance aux produits chimiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 3673-0016
320.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10294541
  • 324.00€ / 8 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Évitez la casse avec les graduations pharmaceutiques PMP à double échelle Thermo Scientific™ Nalgene™ transparentes et incassables Plus légères que le verre, elles offrent une excellente résistance chimique. Elles sont mesurées en onces et en millilitres, sans ménisque pour éviter toute confusion lors de la lecture.
  • Conforme à la norme ASTM E1094
  • Autoclavable (impact négatif sur la précision)
  • Gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
± 4.8ml
500mL
Polyméthylpentène
1
16 oz., 500 ml
Bouteille graduée
Affichage double échelle en ml et onces
Satisfont les critères de volume et de précision de la norme ASTM E1094.
16 oz
8
Bouteille graduée
Éprouvette graduée en PMP pharmaceutique de 500 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.