Learn More
Thermo Scientific™ Portoir de sécurité en LLDPE pour flacons de 500 ml Nalgene™
Les porte-flacons de 500 ml Thermo Scientific Nalgene contiennent jusqu'à six flacons de réactif standard de 500 ml quel que soit le profil.
Marque: Thermo Scientific™ 6505-0010
Description
Les porte-flacons de 500 ml Thermo Scientific Nalgene contiennent jusqu'à six flacons de réactif standard de 500 ml quel que soit le profil.
En PEBDL pour plus de rigidité et de résistance aux impacts.
- Le couvercle se fixe fermement à la base et permet l’empilement des supports
- Dimensions : 14 L x 10 l x 11 in. H (35 x 25 x 28 cm)
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene.
Spécification
Rack de flacons | |
Jaune | |
PEBDL | |
Oui | |
1 |
Rack de sécurité pour flacon | |
Six flacons de 500 ml | |
6 | |
6 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7247774010-COC | Certificat de conformité | 13/04/2017 | 6505-0010 |
7182611010-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 6505-0010 |
7125806010-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 6505-0010 |
7117987010-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 6505-0010 |
7222374010-COC | Déclaration de conformité | 24/03/2017 | 6505-0010 |