Learn More
N-hexadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11434093
N-hexadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434093
2500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11434093
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10322.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Hexadecane is use in the recovery of valuable amines by means of distillation from aqueous alkanolamine solutions, which are extensively used in the gas-processing industries.1
1Abdi, M. A.; Meisen, A. Mutual Solubility of Hexadecane with Diethanolamine and with Bis(hydroxyethyl)piperazine. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
n-Hexadecane serves as a reference for other fuel mixtures and is assigned cetane number of 100; used as shorthand for cetane number, an indicator of the combustion speed of diesel fuel. Hexadecane is used in the preparation of emulsions; also used as a substrate for the production of biosurfactants. n-Hexadecane has been found useful in the identification of the wheat seed protein CM3 as a highly active emulsifier. Superamphiphobicity on polymers can be studied with hexadecane immersion tests. Shape-stabilized phase change material (SSPCM), prepared using hexadecane as a PCM, into xGnP as a supporting material, has been demonstrated to have the potential to be used in developing building materials with improved thermal energy storage charecteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼhexadécane est utilisé dans la récupération dʼamines précieuses par distillation à partir de solutions aqueuses dʼalcanolamine, qui sont largement utilisées dans les industries de traitement du gaz.1
1Abdi, M. A. ; Meisen, A. Mutual Solubility of Hexadecane with Diethanolamine and with Bis(hydroxyethyl)piperazine. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
Lʼhexadécane N sert de référence pour dʼautres mélanges de carburant et se voit attribuer le numéro de cétane de 100 ; utilisé comme raccourci pour le numéro de cétane, un indicateur de la vitesse de combustion du carburant diesel. Lʼhexadécane est utilisé dans la préparation dʼémulsions ; également utilisé comme substrat pour la production de biosurfactants. Le N-hexadécane a été trouvé utile dans lʼidentification de la protéine CM3 de semence de blé comme émulsifiant hautement actif. La superamphiphobicité sur les polymères peut être étudiée à lʼaide de tests dʼimmersion en hexadécane. Il a été démontré que le matériau de changement de phase stabilisé en forme (SSPCM), préparé à lʼaide de lʼhexadécane comme PCM, en xGnP comme matériau de support, pouvait être utilisé dans le développement de matériaux de construction avec une amélioration de lʼarchitecture de stockage dʼénergie thermique.
Remarques
Stable. Le cétane peut sʼenflammer très facilement sous compression. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-76-3
Formule moléculaire C16H34
Poids moléculaire (g/mol) 226.448
Numéro MDL MFCD00008998
Clé InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
CID PubChem 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nom IUPAC Hexadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecane
Point de fusion 18°C
Densité 0.773
Point d’ébullition 287°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Indice de réfraction 1.4345
Quantité 2500 mL
Beilstein 1736592
Informations sur la solubilité This product is soluble in acetone,alcohol,ether; It is insoluble in water;Soluble in alcohol,acetone,chloroform,and ether; insoluble in water
Poids de la formule 226.45
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM24L017 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberA10322.0F,A10322.AE,A10322.AP
Numéro de lotX23K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog NumberA10322.0F,A10322.AE,A10322.AP
Numéro de lot10251336 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA10322.0F,A10322.AE,A10322.AP
Numéro de lotS21K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2024 Catalog NumberA10322.0F,A10322.AE,A10322.AP
Numéro de lotN16K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog NumberA10322.0F,A10322.AE,A10322.AP
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hexadecane
Nom du produit
N-hexadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >