Learn More
n-Heptane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11448727
n-Heptane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448727
2500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11448727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19894.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Il est utilisé dans les peintures et les revêtements, comme solvant de colle caoutchouc ainsi que dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse, la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Utilisé comme étalon de référence principal pour déterminer la puissance de détonation des combustibles de carburateur et des solvants, en particulier pour les huiles végétales, les thermomètres à basse température, les étalonnages et le milieu de réaction de polymérisation. L’hydroisomérisation du n-heptane pour créer des produits diramifiés et triramifiés utiles dans la production d’essence à indice d’octane élevé joue un rôle essentiel pour la synthèse, le contrôle de la taille et la passivation des nanoparticules CdS dans les microémulsions eau/AOT/n-heptane .
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les peintures et les revêtements, comme solvant de colle caoutchouc ainsi que dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse, la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Utilisé comme étalon de référence principal pour déterminer la puissance de détonation des combustibles de carburateur et des solvants, en particulier pour les huiles végétales, les thermomètres à basse température, les étalonnages et le milieu de réaction de polymérisation. L’hydroisomérisation du n-heptane pour créer des produits diramifiés et triramifiés utiles dans la production d’essence à indice d’octane élevé joue un rôle essentiel pour la synthèse, le contrôle de la taille et la passivation des nanoparticules CdS dans les microémulsions eau/AOT/n-heptane .
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme et de l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptane
Point de fusion -91°C
Densité 0.684
Point d’ébullition 97°C to 99°C
Quantité 2500 mL
Point d’éclair −4°C (24°F)
Odeur Petroleum-like
Indice de réfraction 1.3877
Numéro UN UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 100.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2410424 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
Numéro de lotU06K063 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
Numéro de lot2400115 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/08/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
Numéro de lotT09K049 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
Numéro de lotS06K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-heptane
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
n-Heptane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >