Learn More
N-Heptane, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10444263
N-Heptane, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10444263
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10444263
Marque: Thermo Scientific Acros 383790025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau n-Heptane
Point de fusion -91.0°C
Couleur Incolore à jaune
Acidité 0.003 meq/g max.
Densité 0.6830g/mL
Point d’ébullition 98.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −4°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3850 to 1.3890
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 20ppm max.
Gravité spécifique 0.683
Formule linéaire CH3(CH2)5CH3
Viscosité 0.4 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max.
Merck Index 15, 4694
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids de la formule 100.2
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2523544 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383790025,383790010,383790250,383790050
Numéro de lot2499264 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383790025,383790010,383790250,383790050
Numéro de lot2523544 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383790025,383790010,383790250,383790050
Numéro de lot2356921 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383790025,383790010,383790250,383790050
Numéro de lot2400115 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383790025,383790010,383790250,383790050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Heptane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N-Heptane, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >