Learn More
n-dodécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11472597
n-dodécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472597
2500 mL
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11472597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14834.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Le N-dodécane est utilisé comme solvant et comme chaser de distillation. Il trouve l‘application comme diluant pour le phosphate de tributyle (TBP) dans les usines de retraitement et comme substitut possible pour les carburants à base de kérosène dans le jet. Il s‘agit d‘un composant actif du scintillateur ainsi que de lubrifiants et de graisses.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-dodécane est utilisé comme solvant et comme chaser de distillation. Il trouve l‘application comme diluant pour le phosphate de tributyle (TBP) dans les usines de retraitement et comme substitut possible pour les carburants à base de kérosène dans le jet. Il s‘agit d‘un composant actif du scintillateur ainsi que de lubrifiants et de graisses.
Solubilité
Miscible avec l‘alcool éthylique, l‘éther éthylique, l‘acétone, le chloroforme et le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-40-3
Formule moléculaire C12H26
Poids moléculaire (g/mol) 170.34
Numéro MDL MFCD00008969
Clé InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nom IUPAC dodécane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecane
Point de fusion -10°C
Densité 0.749
Point d’ébullition 215°C to 217°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Indice de réfraction 1.422
Quantité 2500 mL
Beilstein 1697175
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 170.34
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN12L007 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog NumberA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
Numéro de lotM30L006 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog NumberA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
Numéro de lotZ12K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
Numéro de lotS08I046 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2023 Catalog NumberA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
Numéro de lotP31J018 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA14834.0F
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dodecane
Nom du produit
n-dodécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >