Learn More
n-dodécane, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10247433
n-dodécane, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247433
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10247433
Marque: Thermo Scientific Acros 117590025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-40-3
Poids moléculaire (g/mol) 170.34
Numéro MDL MFCD00008969
Clé InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nom IUPAC dodécane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -12.0°C
Densité 0.7530g/mL
Point d’ébullition 215.0°C to 217.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H26
Formule linéaire CH3(CH2)10CH3
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4230
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 171
Gravité spécifique 0.753
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Viscosité <7 mm2/s (40°C)
Poids de la formule 170.34
Tension de vapeur 1mbar at 48°C
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466724 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
Numéro de lotA0460544 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
Numéro de lotB0542455A Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
Numéro de lotB0541412A Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
Numéro de lotA0429668 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
n-dodécane, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >