Learn More
WTW™ Instrument de mesure portable multiparamètres MultiLine™ Multi 3630 IDS, kit F
Résolvez plusieurs tâches de mesure à la fois, et gagnez du temps tout en réduisant les coûts. Les instruments de mesure portable WTW7™ MultiLine™ Multi 3630 IDS disposent de trois canaux de mesure universels pour mesurer simultanément le pH, le potentiel d’oxydoréduction, l’oxygène dissous et/ou la turbidité.
Marque: WTW™ 2FD57F
4400.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Trois canaux, quatre paramètres
- Trois canaux de mesure, librement combinables pour des paramètres identiques ou différents
- Pour la mesure multiparamètres simultanée sans compromis
- Utilisez également les modules sans fil avec les capteurs à tête enfichable IDS, libérez-vous des câbles et effectuez également des mesures en toute commodité à des emplacements difficiles d’accès
- Permet le fonctionnement avec les sondes multiparamètres numériques MPP 910 IDS et MPP 930 IDS
- Affichage graphique couleur brillant et deux interfaces USB
- Les batteries peuvent être chargées directement dans l’appareil
- L’archivage de l’administration des utilisateurs peut également être utilisé pour marquer des points de mesure
- 10 000 ensembles de données incluent jusqu’à trois paramètres principaux, trois valeurs de température ainsi que la profondeur de l’eau si vous utilisez la sonde de profondeur
Spécification
Oui | |
Capteurs : SenTix™ 940, FDO™ 925, TetraCon™ 925 | |
Multi 3630 IDS, Kit F | |
Instrument de mesure portatif multiparamètres |
3 | |
Manuel 500 enregistrements ; Automatique : 10 000 enregistrements | |
Alimentation grande portée, batterie NiMH 4x 1,2 V ou via mini USB-B |