Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 832 Human Angiopoietin-2
Code produit. 18788849
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 18788849
Marque: R&D Systems™ QC43
For use with catalog numbers DANG20, SANG20, PDANG20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Substances à analyser détectables Angiopoietin-2
Identification génétique (Entrez) 285
Utilisation prévue Control
Quantité 1 de chaque
Source Human