Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs à plateformes multiples
Offre un mouvement orbital horizontal régulier et silencieux pour l’agitation des flacons, bouteilles et béchers
Marque: Fisherbrand™ 88861022
840.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24069" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Plateforme en aluminium
Requires : Choisissez parmi les pinces à flacons, porte-flacons, plateforme universelle avec barres réglables, portoirs pour tubes à essai ou plateforme plate avec tapis en caoutchouc antidérapant.
Description
- Vitesse d’agitation variable : 50 à 450 tr/min
- Contient jusqu’à 9.9 lb et jusqu’à 4 pièces de tapis adhérents de 140 mm x 140 mm.
- Système d’équilibrage de charge automatique
- Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
- Flexibilité maximale avec de nombreuses options d’accessoires interchangeables
- Simple à régler et facile à utiliser
- L’écran affiche les derniers réglages utilisés, même si l’appareil a été mis hors tension.
- Le fonctionnement se poursuit à la vitesse précédemment définie et pendant le temps restant au moment où l’appareil est remis sous tension.
- L’alimentation basse tension permet un fonctionnement sûr de la chambre froide et garantit une faible consommation énergétique.
- La plage de températures de fonctionnement comprise entre 5 et 40°C permet une utilisation dans des chambres froides, des réfrigérateurs ou des incubateurs sans CO2.
Informations sur la commande
Accessoires requis: Faites votre choix parmi les pinces pour flacons, les supports pour bouteilles, la plateforme universelle avec barreaux réglables, les portoirs pour tubes ou la plateforme plate avec tapis en caoutchouc antidérapant
Spécification
10 mm (0,4 in) | |
Précision de la vitesse : ±1 tr/min | |
100/240 V | |
Flacon de 250 ml | |
Prise EU, UK, CN | |
310 x 284 mm | |
LED | |
6 |
4,5 kg | |
50 à 450 tr/min | |
5°C à 40°C | |
9,9 lb | |
Plateforme en aluminium | |
415 x 293 x 120 mm | |
Plateforme en aluminium | |
0 min à 99 h et 59 min |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August FR.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
-
Fisherbrand multi platform shaker
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion exclusive sur les équipements et les instruments
Profitez de notre offre à durée limitée sur des équipements et des instruments de qualité supérieure pour améliorer vos capacités de recherche et de laboratoire.Code promotionnel: 24069Expire: 2025-06-30
Jours
74Heures
12Minutes
59Secondes
25