Learn More
Cole-Parmer™ Nettoyant Alconox 1104-1
Nettoyant Cole-Parmer 1104-1 Alconox, à utiliser avec : Pour un nettoyage manuel ou à ultrasons, certifications / conformité : Matériau conforme aux exigences de la FDA, quantité : 1Each
Marque: Cole-Parmer™ 17775-05
56.15 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Nettoyant Cole-Parmer 1104-1 Alconox, à utiliser avec : Pour un nettoyage manuel ou à ultrasons, certifications / conformité : Matériau conforme aux exigences de la FDA, quantité : 1Each
Spécification
Nettoyant Alconox | |
Conforme FDA | |
Pour le nettoyage manuel ou à ultrasons | |
1 de chaque |
Sécurité et traitement
- Alconox 1104-1
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%