Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs plein air
Parfaits pour les travaux de culture cellulaire et conçus pour être utilisés dans une grande variété de conditions environnementales.
Marque: Fisherbrand™ 88861026
727.03 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24360" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube
Description
- Conception à profil bas : occupe moins d’espace et s’intègre facilement dans la plupart des hottes filtrantes et incubateurs. Base en plastique offrant une bonne durabilité
- Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur offre un réglage électronique de l’angle d’inclinaison qui permet à l’utilisateur de régler facilement l’angle de basculement de 1 à 15° en cours de fonctionnement. Le contrôle précis de la vitesse permet d’obtenir un mouvement de basculement régulier de faible vitesse pouvant descendre à 1 tr/min.
- Mémoire : l’écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
- Poursuivez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
- Affichage LED : commandes tactiles avec affichage LED facile à lire pour la vitesse, l’angle d’inclinaison et temps. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
- Applications : coloration et décoloration des gels, procédures d’hybridation, hématologie et technique de transfert
Certifications
CE
Prestations de service
2 ans
Spécification
1 à 15° (réglable par incréments de 1°) | |
1 à 50 tr/min | |
5°C à 40°C | |
Prise EU, UK, CN | |
415 x 293 x 142 mm | |
Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube | |
2 ans |
4,5 kg | |
100/240 V | |
CE | |
Plateforme en aluminium | |
LED | |
1 s à 9 999 min |
Vidéos
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August FR.mp4
-
Fisherbrand Open air rocker
Rockers Rotators and Mini Shakers
Taille: 4.6 MB
Rockers Rotators and Mini Shakers
Taille: 4.6 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Agitateurs plein air > Type de prise : EU, UK, CN ; Certificat : CE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu