Learn More
Nabertherm™ Fours à moufle
Fours Nabertherm faciles à utiliser, fabriqués en matériaux de haute qualité, dotés d’une finition experteL’isolation en matériaux fibreux non classifiés permet à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.
4100.00€ - 7920.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Modèle | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Modèle | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17347859
|
Nabertherm™
L-055K1ANL |
5 L | B510 | Porte battante | 1100°C |
4100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17307879
|
Nabertherm™
L-095K1ANL |
9 L | B510 | Porte battante | 1100°C |
4460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17387879
|
Nabertherm™
L-095K4ANL |
9 L | B510 | Porte battante | 1400°C |
6500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17397879
|
Nabertherm™
L-095K4ANO |
9 L | C550 | Porte battante | 1100°C |
7290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17307889
|
Nabertherm™
L-095H4ANL |
9 L | B510 | Porte à guillotine | 1400°C |
6500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17317889
|
Nabertherm™
L-095H4ANO |
9 L | C550 | Porte à guillotine | 1400°C |
7290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17327889
|
Nabertherm™
L-155H1ANL |
15 L | B510 | Porte à guillotine | 1100°C |
5095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17347899
|
Nabertherm™
L-155K4ANL |
15 L | B510 | Porte battante | 1400°C |
6890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17357899
|
Nabertherm™
L-155K4ANO |
15 L | C550 | Porte battante | 1400°C |
7680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17367899
|
Nabertherm™
L-155H4ANL |
15 L | B510 | Porte à guillotine | 1400°C |
6890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17377899
|
Nabertherm™
L-155H4ANO |
15 L | C550 | Porte à guillotine | 1400°C |
7920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Chauffage bilatérales avec des plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
- Isolation avec un matériau fibreux non classifié
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Équipé d’une porte relevable ou d’une porte à guillotine
- Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte, sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Fourni avec un régulateur B510 offrant quatre programmes et cinq rampes programmables librement, ou avec un modèle C550 doté de 10 programmes et 20 segments réglables librement
- Les deux régulateurs possèdent une interface USB intégrée et offrent un affichage textuel clair en plusieurs langues
- Des fours d’autres tailles et plages de températures sont disponibles sur demande
Spécification
Four | |
230 V |