Learn More
Nabertherm™ Fours à moufle
Fours Nabertherm faciles à utiliser, fabriqués en matériaux de haute qualité, dotés d’une finition experteL’isolation en matériaux fibreux non classifiés permet à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.
Brand:  Nabertherm™ L-095H4ANO
 View more versions of this product
Product Code. 17317889
  • 7290.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Chauffage bilatérales avec des plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Isolation avec un matériau fibreux non classifié
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Équipé d’une porte relevable ou d’une porte à guillotine
  • Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
  • Entrée d’air réglable intégrée dans la porte, sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Fourni avec un régulateur B510 offrant quatre programmes et cinq rampes programmables librement, ou avec un modèle C550 doté de 10 programmes et 20 segments réglables librement
  • Les deux régulateurs possèdent une interface USB intégrée et offrent un affichage textuel clair en plusieurs langues
  • Des fours d’autres tailles et plages de températures sont disponibles sur demande
Specifications
Specifications
C550
1400°C
Porte à guillotine
525 x 530 x 980 mm
3500 W
9 L
Four
250 x 250 x 170 mm
230 V
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers