Learn More
Nabertherm™ Fours à moufle
Fours Nabertherm faciles à utiliser, fabriqués en matériaux de haute qualité, dotés d’une finition experteL’isolation en matériaux fibreux non classifiés permet à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.
Marque:  Nabertherm™ L-155K4ANO
Code produit. 17357899
  • 7680.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chauffage bilatérales avec des plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Isolation avec un matériau fibreux non classifié
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Équipé d’une porte relevable ou d’une porte à guillotine
  • Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
  • Entrée d’air réglable intégrée dans la porte, sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Fourni avec un régulateur B510 offrant quatre programmes et cinq rampes programmables librement, ou avec un modèle C550 doté de 10 programmes et 20 segments réglables librement
  • Les deux régulateurs possèdent une interface USB intégrée et offrent un affichage textuel clair en plusieurs langues
  • Des fours d’autres tailles et plages de températures sont disponibles sur demande
Spécification
Spécification
C550
1400°C
Porte battante
625 x 530 x 630 mm
3500 W
15 L
Four
350 x 250 x 170 mm
230 V
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates