Learn More
Nabertherm™ Fours à moufle
Fours Nabertherm faciles à utiliser, fabriqués en matériaux de haute qualité, dotés d’une finition experteL’isolation en matériaux fibreux non classifiés permet à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.
Marque: Nabertherm™ L-095K1ANL
3406.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chauffage bilatérales avec des plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
- Isolation avec un matériau fibreux non classifié
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Équipé d’une porte relevable ou d’une porte à guillotine
- Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte, sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Fourni avec un régulateur B510 offrant quatre programmes et cinq rampes programmables librement, ou avec un modèle C550 doté de 10 programmes et 20 segments réglables librement
- Les deux régulateurs possèdent une interface USB intégrée et offrent un affichage textuel clair en plusieurs langues
- Des fours d’autres tailles et plages de températures sont disponibles sur demande
Spécification
B510 | |
1100°C | |
Porte battante | |
455 x 415 x 515 mm | |
3000 W |
9 L | |
Four | |
240 x 230 x 170 mm | |
230 V |