Learn More
Nabertherm™ Four à moufle LT 40/12 avec porte de levage et contrôleur, jusqu’à 1 200°C.
Les fours à moufle ont fait leurs preuves pour une utilisation quotidienne en laboratoire.Ces modèles se distinguent par leur excellente qualité de fabrication, leur conception avancée et attractive, ainsi que leur grande fiabilité.
Marque:  Nabertherm™ L-405H2ANO
Code produit. 17408972
  • 8930.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les fours à moufle ont fait leurs preuves pour une utilisation quotidienne en laboratoire.Ce modèle se distingue par son excellente qualité de fabrication, sa conception avancée et attractive, ainsi que sa grande fiabilité.
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
  • Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
  • Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
Spécification
Spécification
C550
1200°C
490 x 320 x 250 mm
400 V
50/60 Hz
40 L
Four à moufle
705 x 530 x 900 mm
6000 W
Nom du produit
Nabertherm™ Four à moufle LT 40/12 avec porte de levage et contrôleur, jusqu’à 1 200°C. > Four à moufle ; Dimensions (P x l x H) intérieures :490 x 320 x 250 mm ; Dimensions (L x l x H) extérieures :705 x 530 x 900 mm) ; Fréquence :50/60 Hz ; Température (métrique) :1 200°C ; Capacité (métrique) :40 L