Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 500 avec membrane Supor™, stériles
Click to view available options
Porosité:
0,1/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,8/0,2 μm
0,8/0,45 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
| Porosité | 0,1/0,1 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 500 cm2 |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Type de sortie | Raccord cannelé cranté |