Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inox, 15 mm, pour Ich750
Bacs de récupération coulissants non perforés
Marque: Memmert™ ICH750B02075
Description
Vaste gamme d’incubateurs réfrigérés en acier inox robustes et hygiéniques (430), intégrant la technologie Peltier et dotés d’un régulateur PID à microprocesseur à logique floue adaptative fuzzy. Pour une régulation continue du système de chauffage/refroidissement Peltier sans réfrigérant. Deux capteurs PT-100 de classe A dans un circuit à 4 fils pour le transfert de fonction, plus une minuterie de programme sur sept jours et une minuterie de rampe pour 40 rampes maximum, réglables de 1 min à 999 h. Précision d’affichage de 0,1 °C du point de consigne, des valeurs réelles et des surchauffes. Protection multiple anti-surchauffe avec alarme sonore et visuelle : contrôleur électronique numérique de sur-température Classe 3.3 pour min /sous- et max. /sur-température, fonction de sécurité automatique pour les sur-températures et les sous-températures. Documentation longue sur six mois grâce à la mémoire en anneau pour enregistreur de données - 1 024 ko. Une interface d’imprimante parallèle pour imprimantes à jet d’encre compatibles PCL3 plus RS232 ou RS485 incluant le logiciel Celsius 2005. Carte mémoire pour 40 rampes de 32 Ko et certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C.Spécification
Étuves modèles 450 et 750 | |
Acier inoxydable | |
Bac de récupération |