Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installation Standard DS-33 , [6FAM™, VIC™, NED™, PET™ dyes]
Les colorants 6FAM™, VIC™, NED™ et PET™ contiennent des produits de PCR regroupés amplifiés à partir de loci de microsatellites présents chez l’individu CEPH 1347.
Marque:  Applied Biosystems™ 4330397
Code produit. 15859766
  • 788.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 4 tubes de produits de PCR regroupés et marqués par fluorescence, 1 tube d’étalon de dimension GeneScan -500 LIZ et 1 tube de tampon de chargement
Description
Description
Les étalons d’installation DS-33 GeneScan™ utilisant les colorants 6FAM™, VIC™, NED™ et PET™ contiennent des produits de PCR regroupés amplifiés à partir de loci de microsatellites présents dans l’individu CEPH 1347. Le kit contient également un tube d’étalon de dimension GeneScan™ 500 LIZ™.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ce kit contient 4 tubes de produits de PCR regroupés et marqués par fluorescence et 1 tube d’étalon de dimension GeneScan 500 LIZ.
Stockez le kit entre -15 et -25°C jusqu’à être prêt à l’utiliser. Lors du dégel, stockez le tube d’étalon de dimension GeneScan 500 LIZ à 2–8°C.
FAM™, NED™ PET™, VIC™
FAM, NED, PET, VIC
Glace carbonique
310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
Étalon d’installation
1 kit
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2813443 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4330397
Numéro de lot2847005 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number4330397
Numéro de lot2847509 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number4330397
Numéro de lot2891902 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number4330397
Numéro de lot2891905 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number4330397
Nom du produit
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installation Standard DS-33 , [6FAM™, VIC™, NED™, PET™ dyes] >