Learn More
Thermo Scientific™ Récipient de congélation Mr. Frosty™
GREENER_CHOICE
Congelez des cellules dans des tubes de 1 à 5 ml à l’aide du récipient Thermo Scientific™ Mr. Frosty™, conçu pour parvenir à une vitesse de refroidissement très proche de -1°C/minute.
Marque:  Thermo Scientific™ 5100-0050
146.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11325674
  • 190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Congelez des cellules dans des tubes de 1 à 5 ml à l’aide des récipients de congélation Thermo Scientific™ Mr. Frosty™. Ce système est simple d’utilisation et conçu pour parvenir à une vitesse de refroidissement très proche de -1°C/minute, la vitesse optimale pour la conservation de cellules.
Récipients en polycarbonate avec couvercle bleu en polyéthylène haute densité. Portoir blanc en polyéthylène haute densité, insert en mousse.
  • Peut contenir 12 à 18 tubes et présente une hauteur de 86 ou 151 mm (3,4375 à 5,3125 in), ce qui permet d’économiser un espace de congélation important lors du processus de refroidissement
  • Un couvercle à bouchon vissé maintient les échantillons à l’intérieur en cas de renversement accidentel du récipient
  • Permet d’éliminer les récipients en mousse improvisés et peu fiables
  • Simple d’utilisation—nécessite uniquement de l’alcool isopropylique à 100 % et un congélateur mécanique
  • Aucun contact avec l’alcool : pas d’effet capillaire, pas d’effacement de l’étiquette et pas d’altération de l’écriture manuelle sur le tube
Informations de commande :
Les récipients ont un bouchon de 120 mm (4,75 in) de diamètre
Inclut :
Matériel nécessaire :
Alcool isopropylique et congélateur mécanique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
151 mm
Polycarbonate
Couvercle transparent/bleu
12 (tubes de 4,5 à 5,0 ml)
117 mm
Récipient de congélation
5 mL
-1°C
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7339972010 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number5100-0050
Numéro de lot7346080010 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number5100-0050
Numéro de lot7422899010 Type de certificatCertificat de conformité Date30/09/2023 Catalog Number5100-0050
Numéro de lot7398108010 Type de certificatCertificat de conformité Date07/10/2022 Catalog Number5100-0050
Numéro de lot7361794010 Type de certificatCertificat de conformité Date26/08/2021 Catalog Number5100-0050
Nom du produit
Thermo Scientific™ Récipient de congélation Mr. Frosty™ > Récipient de congélation Mr. Frosty Nalgene pour tubes cryogéniques de 4,5-5,0 ml, PC, transparent avec couvercle bleu
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.