Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de tubes cryogéniques pour stockage général à long terme Nalgene™
Description
Développez la fonctionnalité des produits de tubes cryogéniques grâce auux supports Thermo Scientific™ CryoTube™ — récipients de tubes de paillasse et de flacons pour un bouchage et un débouchage d’une seule main. La gamme de produits comprend des récipients Nalgene™ et Nunc™ de différentes tailles et configurations de compartiments.
- Les inserts en PN viennent s’enclencher dans les bouchons des tubes cryogéniques Nalgene afin de faciliter l’identification des échantillons
- Les supports de tubes cryogéniques de paillasse en PC sont équipés d’une fonction anti-rotation pour un bouchage et un débouchage à une main
Spécification
Spécification
| Conception | Verrouillage |
| Matériau | Oxyde de polyphénylène |
| Type | Inserts pour tubes cryogéniques |
| Capacité | 40 tubes cryogéniques |
| Gamme de produits | Nunc |
| Quantité | 1/Paquet, 15/Carton |
| Matrice de tubes | 4 x 10 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.