Learn More
Corning™ Portoir réfrigéré pour la congélation de cellules CoolCell™ LX
Congélation sans alcool au rythme de -1°C/minute en cas de placement dans un congélateur à -80°C.
Marque: Corning™ 432001
187.34 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Corning CoolCell, en combinaison avec un congélateur à -80°C, fournira une congélation sans alcool à la vitesse de -1°C/minute qui est idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et lignées cellulaires. Grâce à une combinaison de mousse de PE réticulée à densité uniforme, d’un noyau à état solide et d’une symétrie de flacons radiaux, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse est non absorbante et imposera un changement négligeable dans l’environnement du congélateur, protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. L’élimination des flacons s’effectue en basculant l’appareil à l’envers afin que les flacons glissent.
Caractéristiques : Les caractéristiques uniques de la congélation à débit contrôlé avec Corning™ CoolCell™ sont les suivantes :
- Simplicité d’utilisation
- Congélation sans alcool ni liquide
- Coût d’utilisation inférieur à celui des dispositifs à base d’alcool
- Récupération et viabilité cellulaires élevées
- Reproductibilité
- Méthode simple et uniforme pour standardiser la congélation à taux contrôlé
Spécification
Violet | |
Rond | |
Cryoconservation de la plupart des cellules et des lignées cellulaires | |
1/Paquet, 1/Carton | |
11,7 cm | |
12,7 mm |
Mousse de polyéthylène | |
Conteneur de congélation | |
12 (Flacons cryogéniques standard de 1 à 2 ml) | |
11,7 x 10,11 cm | |
10,11 cm | |
0,19 kg |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
26218002 | Certificat de qualité | 25/04/2025 | 432001 |
26218002 | Certificat de conformité | 04/07/2023 | 432001 |
07116002 | Certificat de conformité | 27/04/2023 | 432001 |
26218002 | Certificat de conformité | 28/10/2022 | 432001 |
26218002 | Certificat d’analyse | 12/05/2022 | 432001 |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30