Learn More
Brady™ Composant du bloque-disjoncteur : barre de blocage rouge
Aide à prévenir les risques électriques.
Marque: Brady™ 090892
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La barre rouge indique le ‘déverrouillage’
Spécification
Composants du bloque-disjoncteur | |
Rouge | |
5/boîte |
EZ 480/600 VOLT 7.6 in. RED BLOCK BAR PK5 | |
Composants du bloque-disjoncteur : barre de blocage rouge de 190 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Composant du bloque-disjoncteur : barre de blocage rouge > Rouge
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction