Learn More
MP Biomedicals™ Bouillon Terrific II, milieux déshydratés dans des sachets
Milieu riche pour la croissance d’E. coli et certifié pour les plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide
Marque: MP Biomedicals™ 113046075
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Déshydraté | |
Bouillon Terrific II | |
Pour la croissance d’Escherichia coli | |
Sachet |
15°C à 30°C | |
Biologie moléculaire | |
Extrait de levure, bouillon tryptone, chlorure de sodium et vitamines | |
10 sachets de 50 g | |
10 x 1 000 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Bouillon Terrific II, milieux déshydratés dans des sachets > Constitue 10 x 1 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu