Learn More
MP Biomedicals™ Bouillon Terrific II, milieux déshydratés
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1kg
5kg
Description
- Formulation exclusive
- Utiliser 50 capsules par litre
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ FDA |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Format | Capsule |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Type de produit | Bouillon Terrific II |
| Formule | Extrait de levure, bouillon tryptone, chlorure de sodium et vitamines |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance d’E. coli et certifié pour les plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide |
| Quantité | 5000 g |