Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse D
Les tubes de la matrice de lyse D TeenPrep™ contiennent des sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm et sont utilisés pour broyer les tissus mous d’animaux et de plantes, les cellules de culture et les insectes / vers.
Marque: MP Biomedicals™ 116933005
71.83 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les tubes de 15 ml de la matrice de lyse D TeenPrep™ peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
- Taille des tubes : 15 mL
- Types d’échantillon : Tissus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate ; tissus végétaux tels que les feuilles, les racines et les fruits ; cellules de culture ; insectes entiers ; nématodes
- Composition de la matrice : Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
5 x 15 ml | |
Jusqu’à 2 g par préparation |
Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse D | |
Sans RNase |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.