Learn More
MP Biomedicals™ CSM-LEU, milieux en poudre
Exclusion simple d’un mélange complet de suppléments (CSM) d’acides aminés pour les milieux de croissance de S. cereviseae
Marque: MP Biomedicals™ 114510512
85.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Formulations complètes
- Formulations d’exclusion
Formule
- Ajouter 0,69 g de CSM-Leu à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 25 minutes pour obtenir un milieu d’exclusion simple défini synthétique complet pour S.cerevisiae
Applications :
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Poudre | |
CSM-LEU | |
Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae |
15°C à 30°C | |
Biologie moléculaire | |
Adénine 10 mg/l, HCl de L-arginine 50 mg/l, acide L-aspartique 80 mg/l, HCl de L-histidine 20 mg/l, L-isoleucine 50 mg/l, L-leucine 0 mg/l, HCl de L-lysine 50 mg/l, L-méthionine 20 mg/l, L-phénylalanine 50 mg/l, L-thréonine 100 mg/l, L-tryptophane 50 mg/l, L-tyrosine 50 mg/l, uracile 20 mg/l, L-valine 140 mg/l | |
10 g |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.