Learn More
MP Biomedicals™ CSM-LEU, milieux en poudre
Exclusion simple d’un mélange complet de suppléments (CSM) d’acides aminés pour les milieux de croissance de S. cereviseae
104.00€ - 744.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
---|---|
Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
Forme | Poudre |
Qualité | Biologie moléculaire |
Type de produit | CSM-LEU |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397889
|
MP Biomedicals™
114510512 |
10 g |
104.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307899
|
MP Biomedicals™
114510522 |
100 g |
744.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
- Formulations complètes
- Formulations d’exclusion
Formule
- Ajouter 0,69 g de CSM-Leu à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 25 minutes pour obtenir un milieu d’exclusion simple défini synthétique complet pour S.cerevisiae
Applications :
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Especificaciones
Molecular Biology Certified™ | |
Poudre | |
CSM-LEU | |
Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae |
15°C à 30°C | |
Biologie moléculaire | |
Adénine 10 mg/l, HCl de L-arginine 50 mg/l, acide L-aspartique 80 mg/l, HCl de L-histidine 20 mg/l, L-isoleucine 50 mg/l, L-leucine 0 mg/l, HCl de L-lysine 50 mg/l, L-méthionine 20 mg/l, L-phénylalanine 50 mg/l, L-thréonine 100 mg/l, L-tryptophane 50 mg/l, L-tyrosine 50 mg/l, uracile 20 mg/l, L-valine 140 mg/l |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4 ans
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
MP Biomedicals™ CSM-LEU, milieux en poudre