Learn More
R&D Systems™ Mouse XL M-CSF, Luminex™ Performance Assay
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
Marque: R&D Systems™ LMXL416
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
1 Kit | |
1435 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Mouse | |
colony stimulating factor 1 (macrophage), CSF1, CSF-1, Lanimostim, macrophage colony stimulating factor, macrophage colony-stimulating factor 1, MCSF, M-CSF, MCSFlanimostim, MGC31930 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Mouse XL M-CSF, Luminex™ Performance Assay > 1 kit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu