Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-1 (HAVCR1) de souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EMHAVCR1
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Le test ELISA pour TIM-1 (HAVCR1) de souris quantifie le Ms TIM-1 dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Ms TIM-1 naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour TIM-1 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La HAVCR1, une glycoprotéine membranaire intégrale de classe 1 de 359 A.A, est utilisé par le virus de l’hépatite A pour infecter les humains. Elle se compose d’une extrémité N-terminale riche en Cys conservée, d’un domaine IgV (Immunoglobuline Variable) et d’un domaine mucine riche en TSP dans la région extracellulaire, suivi d’un motif de phosphorylation de la tyrosine kinase hautement conservé dans la région cytoplasmique. La HAVCR1 est exprimée sur des cellules CD4+ Th2 en phase de différenciation terminale et régule la production de cytokines. Elle joue un rôle important dans la régulation des réponses immunitaires dans le développement de l’asthme et des réactions allergiques. Son expression est fortement régulée à la hausse dans les cellules rénales dédifférenciées, ce qui indique un rôle possible dans la régénération de l’épithélium des tubules proximaux dans les reins. Une régulation à la hausse de la HAVCR1 a été observée dans les carcinomes rénaux, suggérant son rôle dans la progression tumorale et la métastase.
Spécification
Q5QNS5 | |
30 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
171283 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Oncologie | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
32,77-8000 pg/ml | |
30 pg/ml à 8,000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Réactivité croisée : Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : B7-1, BAFF R, BTC, C5a, CCL6, CD48, CD6, Chémérine, Clustérine, CXCL15, Cystatine C, DAN, DLL4, EDAR, Endocane, Fétuine A, H60, IL-33, IL-7 R alpha, Kremen-1, Limitine, Lipocaline-2, LOX-1, Marapsine, MBL-2, Météorine, Nope, NOV, Ostéoactivine, OX40, Ligand, P-Cadherine, Périostine, PlGF-2, Progranuline, Prostasine, Renine 1, Testicane 3, TIM-2, TIM-3, TRAIL, Tryptase epsilon de souris. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Havcr1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
RP23-31K14,2, AI503787, KIM-1, TIM-1, Tim1, Timd1 | |
1 heures 20 min |