Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour IGF1 humain/souris/rat
KE10032 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour IGF1 de souris/rat doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’IGF1 de souris/rat endogène.
Brand: Proteintech™ KE10032-96T
Description
- Le dosage reconnaît l’IGF1 de souris/rat. Un anticorps spécifique à IGF1 de souris/rat a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine IGF1 de souris/rat dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
- Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à l’IGF1 de souris/rat est ajouté pour détecter la protéine IGF1 de souris/rat capturée.
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
- Le facteur de croissance analogue à l’insuline 1 (IGF1), une hormone peptidique de 70 acides aminés, est le principal médiateur des effets biochimiques de l’hormone de croissance (GH). L’IGF1 est un facteur de croissance important dans la régulation de la prolifération et de la différenciation cellulaires.
- L’IGF1 est en grande partie synthétisé dans le foie (75 %) et, dans une moindre mesure, dans les tissus périphériques. Il a été démontré que l’IGF1 joue un rôle essentiel dans la prévention de la formation de stéatose hépatique. L’IGF1 est un mitogène puissant et est inhibé par la protéine liant l’IGF 3 (IGFBP3). L’IGF1 à sérum élevé et l’IGFBP3 à faible taux sont associés à un risque accru de plusieurs carcinomes.
- Les souris dépourvues d’IGF1 présentent une hypoplasie généralisée des organes, notamment un sous-développement du système nerveux central et des défauts de développement dans les systèmes osseux, musculaires et reproductifs.
Specifications
BC012409 | |
1,3 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Souris, rat | |
Souris/rat | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
15,6 à 1 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
16000 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P05017 |
Safety and Handling
- 96TEST Mouse CXCL2 ELISA Kit
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.