Learn More
R&D Systems™ Mouse IFN-beta DuoSet ELISA
Mouse IFN-beta DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marque: R&D Systems™ DY8234-05
Includes: Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Description
The Mouse IFN-beta DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IFN-beta.
Spécification
Kit ELISA | |
IFN-beta | |
ELISA | |
Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Mouse | |
Plaques à 96 puits | |
3456 | |
Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Mouse IFN-beta DuoSet ELISA > Mouse IFN-beta DuoSet ELISA Kit
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu