Learn More
Invitrogen™ Mouse Cardiac Troponin I (TNNI3) ELISA Kit
ELISA
Marque: Invitrogen™ EEL112
Description
La troponine cardiaque I (troponine I, TnI, troponine I spécifique au cœur) est une protéine inhibitrice intégrale dans le muscle cardiaque qui existe dans le cadre d’un complexe avec la troponine C (TnC) et la troponine T (TnT). La sous-unité TnT de la troponine se lie à la forme tropomyosine-t, un complexe troponine-tropomyosine, ancré en place par la liaison du TnI à l’actine, dans les filaments fins des cellules musculaires. Le changement structurel résultant de la liaison du calcium à des sites spécifiques de la sous-unité TnC régulatrice libère la région inhibitrice de TnI de l’actine, ce qui permet d’isoler la myosine de la protéine moteur moléculaire, ce qui permet la contraction musculaire et donc le mouvement. Les mesures des taux de TnI et de TnT dans le sang sont des indicateurs diagnostiques importants des lésions musculaires cardiaques et peuvent être utilisées pour différencier l’angine de poitrine et l’infarctus du myocarde chez les patients souffrant de douleurs thoraciques. Il a également été démontré que la troponine cardiaque I inhibe l’angiogenèse in vivo et in vitro. Les mutations du gène de troponine cardiaque I provoquent une cardiomyopathie hypertrophique familiale de type 7 (CMH7) et une cardiomyopathie restrictive familiale (RCM).

Spécification
P48787 | |
4.69 pg/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
TNNI3 | |
<10 | |
HRP | |
RUO | |
Refer to product documentation for component specific storage temperature. | |
1 h 20 min |
7.81 to 500 pg/mL | |
HRP | |
Plasma, Serum | |
21954 | |
<10% | |
Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer | |
96 dosages | |
Plasma 100 μL, Serum 100 μL | |
Souris | |
3 h 30 min |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.