Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adaptateur de montage pour système Spoltlight Plus
Permet un fonctionnement ergonomique de EasyLED Spotlight et KL300LED. Connectez-les directement au microscope avec un adaptateur de colonne.
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120235
Code produit. 13470260
  • 36.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Permet de connecter EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED à la colonne du microscope
Spécification
Spécification
Adaptateur de montage
35 mm
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED
1.4 in.
Éclairage de stéréomicroscopie
Vidéos
  • Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_DE_FRENCH subs
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_DE_FRENCH subs
    • Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_ENG
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_ENG
      Nom du produit
      SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adaptateur de montage pour système Spoltlight Plus > Diamètre (métrique) : 35mm