Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marque:  Invitrogen™ Y3603
428.40 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10504243
  • 612.00€ / 1mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
Le colorant YO-PRO-1 fluorescent vert est utilisé pour identifier les cellules apoptotiques. Les cellules apoptotiques deviennent perméantes à YO-PRO-1, mais demeurent imperméantes à l’iodure de propidium (P-3566), une coloration des cellules mortes. Les cellules vivantes ne sont pas colorées par YO-PRO-1, ce qui leur permet d’être utilisées dans des expériences ultérieures.
Une autre coloration d’acides nucléiques est disponible dans les kits de dosage d’apoptose Vybrant™ n° 4 (V-13243) et n° 7 (V-23201).
Apoptose, analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, dosages de l’apoptose par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, dosages de la cytotoxicité et de la viabilité par cytométrie en flux, cytométrie en flux des processus cellulaires, immunofluorescence (IF), détection et coloration par immunofluorescence, perméabilité de la membrane, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Imperméant aux cellules
Marquage fluorescent
1 mL
509 nm
Température ambiante
Coloration d’acide nucléique
Imperméant aux cellules
1 mM
491 nm
Tube
Microscope à fluorescence
Fluorescence
YO-PRO™
Fluorescent Dye
Noyau, acides nucléiques, Nucleus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3071383 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2024 Catalog NumberY3603
Numéro de lot2747511 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2023 Catalog NumberY3603
Numéro de lot2591159 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/07/2023 Catalog NumberY3603
Numéro de lot2491405 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2022 Catalog NumberY3603
Numéro de lot2379359 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2021 Catalog NumberY3603
Nom du produit
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains > 1 ml