Learn More
Invitrogen™ EdU (5-éthynyl-2’-désoxyuridine)
Mesure la nouvelle synthèse de l’ADN
Marque: Invitrogen™ E10415
4871.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’EdU (5-éthynyl-2’-désoxyuridine) peut être utilisé en remplacement du BrdU (5-bromo-2’-désoxyuridine) et mesure la synthèse d’ADN de novo ou la synthèse de phase S du cycle cellulaire à l’aide de la chimie clic. La chimie clic est une méthode de couplage par covalence d’un azide avec un alcyne. La détection de l’EdU utilise la réaction clic catalysée au cuivre(I) avec un colorant fluorescent d’azide modifié pour former un anneau triazole stable. En raison de la petite dimension du réactif de détection clic, aucune étape de dénaturation dure n’est nécessaire pour avoir accès à l’ADN. L’élimination de cette étape permet des résultats plus reproductibles, un protocole plus simple et plus rapide et des mesures qui peuvent être facilement multiplexées avec les cibles basées sur les anticorps correspondants dont le phospho-histone H3, le Ki-67, et la cycline B1 ainsi que les expériences à impulsion double avec le BrdU par cytométrie de flux, microscopie par fluorescence, microplaque (HTS) ou imagerie à haut débit (HCS).À des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Fluorescent | |
Conserver à ≤–20°C, dessécher. | |
EdU | |
Click-iT™ |
Solide | |
Température ambiante | |
5 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.