Learn More
Bel-Art™ Pipettes II SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Avec une vanne d’écoulement rapide pour accélérer la distribution. Les pipeteurs Bel Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II ont un code couleur qui correspond à leur taille pour une identification aisée.
Marque:  Bel-Art™ F37911-1110
48.33 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11312244
  • 68.20€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tournez la molette moletée pour aspirer le liquide jusqu'au volume souhaité
  • Appliquez une légère pression sur le levier de déblocage rapide pour une distribution rapide
  • Tournez la molette pour une distribution progressive
  • Les pipettes en verre ou en plastique sont facilement insérés dans un col unique avec les doigts de stabilisation pour un maintien sécurisé
  • Les tailles ont un code couleur ; elles peuvent être désassemblées pour le nettoyage
Informations sur la commande
Pipettes vendues séparément.
Spécification
Spécification
Non
Vert
Pipette sérologique
Polypropylène, caoutchouc de silicone
1
Remplisseur de pipettes à écoulement rapide
Pipettes jusqu’à 10 ml
Non autoclavable
Réutilisable
Ergonomique
Pipette Pump II
Non stérile
10 mL
10 ml
Nom du produit
Bel-Art™ Pipettes II SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ > Rouge ; pipettes allant jusqu’à 10 ml