Learn More
Invitrogen™ ANTS (8-Aminonaphthalene-1,3,6-Trisulfonic Acid, Disodium Salt)
Colorant polyanionique souvent utilisé en association avec le désactivateur cationique DPX pour les dosages de fusion membranaire ou de perméabilité, y compris la lyse immunitaire à médiation complémentaire
Marque: Invitrogen™ A350
284.90 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le déplacement exceptionnellement élevé de Stokes de ANTS dans l’eau (>150 nm) le sépare d’une grande partie de l’autofluorescence des échantillons biologiques
- Le colorant ANTS a également été utilisé comme traceur neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
1 g | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescent | |
Solide | |
ANTS |
Température ambiante | |
Lipides & membranes cellulaires | |
C10H7NNa2O9S3 | |
Vert |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.