Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données WiFi TraceableLIVE™ pour le CO2 avec système de notification à distance
Maintenant avec le plan d’abonnement GRATUIT TraceableLIVE (pour un seul utilisateur) ! Le moyen simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques. Restez connecté avec une surveillance à distance en direct et sécurisée où que vous soyez.
Marque: Fisherbrand™ 6101155
Description
- Surveillez à distance vos environnements critiques : les dispositifs se connectent au WiFi existant
- Alertes : limites haute et basse pour les paramètres surveillés, interruption de la connectivité, pile faible
- Aucune installation logicielle locale n’est requise ; visibilité des données en direct via le navigateur Web ou iOS / Android mobile
- applications
- 15-079-662 et 663 : Surveillez le CO2, la température et l’humidité
- 15-079-664 : Surveillez la pression barométrique, la température et l’humidité
- Transmission sécurisée de données cryptées SSL
- Notifications d’alarme disponibles via push mobile, e-mail et SMS
- Évolutivité illimitée : utilisation de TraceableLIVE™ dans des environnements individuels ou dans tout un réseau d’établissements
- Sondes : 15-079-662 comprend un capteur de température ambiante ; 15-779-663 dispose de 1 câble à distance de 3 pi pour CO2 / température / humidité
- Étalonnage à plusieurs points traçable NIST
- L’abonnement TraceableLIVE est requis
Une fois la configuration terminée, vous pouvez :
- Définir à distance les paramètres d’alarme du dispositif
- Afficher les conditions actuelles de votre laboratoire n’importe où
- Générer des rapports de données en temps réel
- Affecter l’accès utilisateur à l’ensemble de l’équipe
Certificat Traceable™ :
Étalonnage multipoints sur un certificat Traceabe numéroté individuellement qui garantit la précision ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) agréé par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures aux unités SI par l’intermédiaire du NIST ou d’autres instituts nationaux de mesure reconnus (INM) qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle du CIPM.
Coût de l’abonnement TraceableLIVE via traceablelive.com :
- 1-9 dispositifs : 8,99 dollars par dispositif, 100 dollars par dispositif + 2 dollars par dispositif/mois
- +10 dispositifs : 7,20 dollars par dispositif, 80 dollars par dispositif + 2 dollars par dispositif/mois
Spécifications, 15-079-662 :
- Plage
- CO2 (ambiant) : 0 -10 000 ppm
- Température : 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Humidité : 0 à 100 % HR
- Précision
- CO2 (ambiant) : 5 % de relevé + 70 ppm
- Température : ±0,4°C
- Humidité : ±3% d’HR (5 à 75 %), sinon ±5 % d’HR
- Résolution
- CO2 (ambiant) : 1 ppm
- Température : 0,01°
- Humidité : 0,01% HR
Spécification
Datalogger | |
Audible, Visual | |
D’un laboratoire d’étalonnage certifié ISO/IEC 17025 (Cert. N° 1750.01) laboratoire détalonnage agréé A2LA | |
Qualité de l’air, laboratoires respiratoires, recherche sur les biocarburants, stockage contrôlé, maisons vertes | |
plusmn;0,4°°C | |
Plage de CO2 : 0 à 10 000 ppm | |
0,01° | |
0°C à 50°C |
Digital | |
TraceableLIVE | |
Paramètres : CO2 (température ambiante), température, humidité | |
plusmn;3 % HR (entre 5 et 75 %), sinon plusmn;5 % HR | |
0 à 100% | |
0,01% HR | |
32°F to 122°F |
Vidéos
-
Fisherbrand TraceableLIVE