Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir de 20 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Code produit. 17313933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Rouge
Septum:
Gris Chlorobutyl/Noir PTFE
Silicone blanc / PTFE bleu
Silicone bleu / PTFE transparent ; souple
Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température
Quantité:
100/paquet
1 000 boîtes
5 000 boîtes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 17313933
Marque: Thermo Scientific™ 6PBCC20STMET
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm pour des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Utilisez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm, comme nos flacons à espace de tête à sertir SureSTART en verre de 20 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons en aluminium et en aluminium / fer blanc magnétique avec septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Utilisez les pinces à sertir et les décapsuleurs électroniques et manuels Thermo Scientific™ pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertir.
Nos bouchons de niveau 3 sont spécialement conçus et traités pour les applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux et de substances extractibles et lixiviables, ce qui vous garantit une sensibilité et une sélectivité constantes pour vos analytes les plus difficiles.
Les bouchons à sertir de 20 mm SureSTART de niveau 3 sont dotés d’un septum haute température composé d’une formulation de silicone spécialisée qui permet de le chauffer à plus de 250°C sans ramollissement excessif du septum ni libération de vapeurs volatiles.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Aluminium / fer blanc magnétique
Septum Silicone blanc / PTFE bleu
Niveau Level 3
Modèle Magnetic
Dureté 54 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Quantité 1 000 boîtes
Épaisseur (métrique) 3 mm, 1,5 mm (sur zone fine)
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type À sertir, niveau 3
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à espace de tête à sertir de 20 mm