Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir de 20 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Code produit. 17805214 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Rouge
Septum:
Gris Chlorobutyl/Noir PTFE
Silicone blanc / PTFE bleu
Silicone bleu / PTFE transparent ; souple
Silicone rouge / PTFE naturel ; haute température
Quantité:
100/paquet
1 000 boîtes
5 000 boîtes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 17805214
Marque: Thermo Scientific™ 6PBCC20CBT3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm pour des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Utilisez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm, comme nos flacons à espace de tête à sertir SureSTART en verre de 20 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons en aluminium et en aluminium / fer blanc magnétique avec septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Utilisez les pinces à sertir et les décapsuleurs électroniques et manuels Thermo Scientific™ pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertir.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
Level 3 SureSTART 20 mm Crimp Caps feature High Temperature septa composed of a specialized silicone formulation that allows for heating to over 250°C without excessive septum softening or the release of volatile vapors.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Matériau Aluminum, Magnetic Tinplate
Septum Gris Chlorobutyl/Noir PTFE
Niveau Level 3
Dureté 50 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Quantité 100/paquet
Épaisseur (métrique) 3 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type À sertir
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Crimp Top Headspace Vial