Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Brand Macro MLA™
Pour les tâches de manipulation de grands volumes telles que la reconstitution des réactifs, les contrôles ou les dilutions
386.00€ - 519.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Jetable | Réutilisable |
À utiliser avec | Micropipette Tip |
Matériau | Aluminium, acier inoxydable |
Modèle | F1 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11905842
|
VistaLab™ Technologies
1077 |
7 ml | ±0,6% | Rouge |
519.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11945832
![]() |
VistaLab™ Technologies
1067 |
3 ml | plusmn; 0,75% | Vert |
386.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11975832
![]() |
VistaLab™ Technologies
1070 |
10 ml | ±0,6% | Rouge |
492.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11965832
![]() |
VistaLab™ Technologies
1069 |
5 ml | plusmn; 0,75% | Jaune |
386.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11955832
![]() |
VistaLab™ Technologies
1068 |
4 ml | plusmn; 0,75% | Blanc |
386.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11935832
|
VistaLab™ Technologies
1066 |
2 ml | plusmn; 0,75% | Rouge |
386.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11905822
![]() |
VistaLab™ Technologies
1065 |
1 ml | plusmn; 0,75% | Gris |
386.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11915842
![]() |
VistaLab™ Technologies
1078 |
8 ml | ±0,6% | Rouge |
492.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11925842
|
VistaLab™ Technologies
1079 |
9 ml | ±0,6% | Rouge |
492.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11995832
![]() |
VistaLab™ Technologies
1076 |
6 ml | ±0,6% | Rouge |
492.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Étalonnage en usine pour une distribution du volume précis
- Peuvent être facilement ajustés afin d’obtenir des performances précises sur des liquides denses ou visqueux
Spécification
Non autoclavable | |
Micropipette Tip | |
F1 | |
Non stérile | |
Insert de buse, touche d’étalonnage | |
À vie | |
2,5 po |
Réutilisable | |
Aluminium, acier inoxydable | |
1 | |
Macropipette | |
1 de chaque | |
11 po | |
1,5 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Brand Macro MLA™