Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Brand Macro MLA™
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
Précision:
±0,6%
plusmn; 0,75%
Couleur:
Blanc
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étalonnage en usine pour une distribution du volume précis
- Peuvent être facilement ajustés afin d’obtenir des performances précises sur des liquides denses ou visqueux
Spécification
Spécification
| Précision | plusmn; 0,75% |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Micropipette Tip |
| Matériau | Aluminium, acier inoxydable |
| Modèle | F1 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Macropipette |
| Afficher plus |